Merck
03627
Supelco
Diquat dibromide-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1′-Ethylene-d4-2,2′-dipyridylium dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D4H8Br2N2
分子量:
348.07
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])[N+]2=CC=CC=C2C3=[N+]1C=CC=C3.C
関連するカテゴリー
詳細
Diquat dibromide-(ethylene-d4) is a post-emergence and nonselective pesticide widely used for weed control management in agricultural crops and fruit orchards.
アプリケーション
Diquat dibromide-(ethylene-d4) may be used as a standard for quaternary ammonium pesticide analyses in food and beverage samples using cation-exchange liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03627-BULK:
03627-5MG:
03627-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fast analysis of quaternary ammonium pesticides in food and beverages using cation?exchange chromatography coupled with isotope?dilution high?resolution mass spectrometry.
Nardin T, et al.
Journal of Separation Science (2017)