Merck
636886
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone
95%
別名:
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7F2N3O
CAS番号:
分子量:
223.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
103-107 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
InChI Key
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636886-VAR:
636886-1G:
636886-5G:
636886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)