アッセイ
96%
形状
solid
SMILES記法
ClC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-8(13)5-12-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(12)15/h1-4H,5H2
InChI Key
RHZBRCQIKQUQHQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Phthalylglycyl chloride can be synthesized via reaction of phthalyl-glycine with thionyl chloride.
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
- 殺菌性および抗真菌活性をもつセレン含有アミノ酸アナログの合成
- 環状ペプチドの調製に用いる、光誘導性一電子移動環化
- アルント・アイステルト合成
- 光延およびアルブゾフタイプの多成分経路
- 遠隔位C-H結合官能基化
- ベンゾフラン誘導体合成のアミドアルキル化
Phthalylglycyl chloride can be used in the synthesis of N-Phthalimidoacetyl-β-phenylethylamnine.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
636401-1G:
636401-BULK:
636401-VAR:
試験成績書(COA)
"Synthesis and stereochemistry of azeto [2, 1-a] isoquinolin-2-one derivatives"
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 87, 93-93 (2003)
"Enantioselective synthesis of (R)-(-)-praziquantel (PZQ)"
Tetrahedron Asymmetry, 17(09), 1415-1419 (2006)