Merck
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
別名:
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6ClNO
CAS番号:
分子量:
167.59
Beilstein:
1526788
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
421-330-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-199 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChI Key
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636215-5G:
636215-BULK:
636215-25G:
636215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show