Merck
632104
Sigma-Aldrich
1,3-Diethynylbenzene
97%
別名:
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5820 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
InChI Key
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,3-Diethynylbenzene may be used to synthesize mono- and di- 1,4-substituted-1,2,3-triazole ligands, which have the property to self-assemble into metallo-cyclic structures in the presence of silver ions.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632104-5G:
632104-VAR:
632104-1G:
632104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Self-assembly of silver (I) metallomacrocycles using unsupported 1, 4-substituted-1, 2, 3-triazole ?click? ligands"
Gower L.M, et al.
Dalton Transactions, 39(9), 2371-2378 (2010)
Srinivasa R Tala et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1001-1013 (2017-12-20)
The melanocortin system is involved in the regulation of complex physiological functions, including energy and weight homeostasis, feeding behavior, inflammation, sexual function, pigmentation, and exocrine gland function. The five melanocortin receptors that belong to the superfamily of G protein-coupled receptors