Merck
631361
Sigma-Aldrich
4′-アセトアミドアセトフェノン
97%
別名:
4'-アセチルアセトアニリド, 4-アセトアミドアセトフェノン, N-(4-アセチルフェニル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
177.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
166-170 °C (lit.)
官能基
amide
ketone
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChI Key
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631361-5G:
631361-VAR:
631361-25G:
631361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)