Merck
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
別名:
(4-Bromobenzyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
631140-1G:
631140-5G:
631140-VAR:
631140-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)