Merck
630861
Sigma-Aldrich
N-(3-Butynyl)phthalimide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO2
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
137-142 °C
官能基
imide
SMILES記法
O=C1N(CCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h1,4-7H,3,8H2
InChI Key
YIMNQWSIQLKYOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630861-BULK:
630861-25G:
630861-5G:
630861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)