Merck
630721
Sigma-Aldrich
6-Aminoindole
97%
別名:
NSC 82379, インドール-6-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
75-79 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H,9H2
InChI Key
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下を調製する反応物質です。
  • 哺乳類ラパマイシン標的(mTOR)タンパク質インヒビター
  • AcrAB-TolC排出ポンプインヒビター
  • ヘッジホッグ経路においてGli1が介する転写のインヒビター
  • 強力なDNAトポイソメラーゼII毒および抗MDR剤
  • プロテインキナーゼCθ(PKCθ)阻害剤
  • 一過性受容器電位チャネルのサブファミリーVメンバー1(TRPV1)アンタゴニストとしてのピペリジンカルボキサミド
  • 神経因性および炎症性疼痛のための鎮痛剤候補としての、Nav1.8ナトリウムチャネルの強力かつ選択的なブロッカー
  • TRPV1アンタゴニストとしての5,6-縮合芳香族複素環尿素
  • A3アデノシン受容体のアロステリック増強剤
  • 2型糖尿病治療用のヒト肝臓グリコーゲンホスホリラーゼ(HLGP)阻害剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630721-VAR:
630721-1G:
630721-5G:
630721-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)