Merck
630233
Sigma-Aldrich
1-(フェニルスルフィニル)ピペリジン
97%
別名:
1-ベンゼンスルフィニルピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NOS
CAS番号:
分子量:
209.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
84-88 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
InChI Key
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 選択的糖鎖付加
  • マンノピラノシル化
  • 酵素安定剤の設計
以下の合成の試薬です。
  • インフルエンザ赤血球凝集素を用いた親和性試験のグリカンアレイ†
  • 高度に枝分れしたオリゴ糖調製用の直交保護基
  • 大腸菌78O抗原多糖に関連する四糖繰り返し単位
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630233-BULK:
630233-VAR:
630233-5G:
630233-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Flavia Izzo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(60), 15189-15193 (2017-08-24)
Unprotected tertiary sulfonimidamides have been prepared in good to excellent yields in a one-pot transformation from tertiary sulfinamides through NH transfer. The reaction is mediated by commercially available (diacetoxyiodo)benzene and ammonium carbamate in methanol under convenient conditions. A wide range
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
630233-1G
630233-5G4061832713885