アッセイ
≥95.0% (GC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.472
密度
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
警告
Irritant
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
61897-BULK-F:
61897-25G-F:
61897-5G-F:
61897-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)