Merck
617466
Sigma-Aldrich
Acetyl-d3-L-carnitine hydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H14NO4·HCl
CAS番号:
分子量:
242.72
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
mp
194 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
InChI Key
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
617466-BULK:
617466-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Marco-Ramell et al.
Journal of proteome research, 17(7), 2307-2317 (2018-06-16)
This study explores the metabolic profiles of concordant/discordant phenotypes of high insulin resistance (IR) and obesity. Through untargeted metabolomics (LC-ESI-QTOF-MS), we analyzed the fasting serum of subjects with high IR and/or obesity ( n = 64). An partial least-squares discriminant
Ximena Mora-Cubillos et al.
Molecular nutrition & food research, 59(12), 2480-2490 (2015-09-29)
To identify the most discriminant dietary biomarkers of nuts exposure in subjects with metabolic syndrome (MetS), and investigate the potential association between exposure and the severity of the MetS diagnostic traits. We applied the untargeted LC-ESI-qToF-MS-driven metabolomic workflow to explore