Merck
616702
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
別名:
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(OH)CO2Na
CAS番号:
分子量:
115.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
詳細
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
濃度
45-55 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
616702-1G:
616702-VAR:
616702-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)