Merck
616362
Sigma-Aldrich
Triphenylene-d12
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D12
分子量:
240.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
SLGBZMMZGDRARJ-AQZSQYOVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616362-VAR:
616362-1G:
616362-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)