Merck
454249
Sigma-Aldrich
2-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D
別名:
ß-Methylnaphthalene-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10D7CD3
CAS番号:
分子量:
152.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
241-242 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
454249-5G:
454249-BULK:
454249-1G:
454249-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paulina K Piotrowski et al.
Journal of chromatography. A, 1579, 99-105 (2018-10-22)
Development of shale gas resources through the use of hydraulic fracturing has raised a multitude of environmental concerns and motivated research towards the understanding of shale gas systems. Previous research has demonstrated the potential of utilizing hydrocarbon distributions towards the
F Aladar Bencsath et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4079-4090 (2015-03-23)
A headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME GC-MS) method is described, to screen seafood for volatile organic compounds (VOCs) associated with petrochemical taint. VOCs are extracted from the headspace of heated sample homogenates by adsorption onto a SPME fiber