Merck
600091
Sigma-Aldrich
Pyrene-4,5,9,10-13C4
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C12H10
CAS番号:
分子量:
206.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
145-148 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
c1cc2[13cH][13cH]c3cccc4[13cH][13cH]c(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i7+1,8+1,9+1,10+1
InChI Key
BBEAQIROQSPTKN-HZKSPUCSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
600091-VAR:
600091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)