同位体純度
99 atom % 13C
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1,9+1,10+1
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-TUSAXXEXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
591041-BULK:
591041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)