Merck
616338
Sigma-Aldrich
D-Glucose-d12
97 atom % D
別名:
変性グルコース, 標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D12O6
分子量:
192.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
テクニック
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-Glucose-d12 has been used as a stable isotope internal standard to study the metabolic pathways of carbon substrates and to understand the complex physiological systems in single cells of microbial communities using Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP).
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616338-VAR:
616338-250MG:
616338-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raman deuterium isotope probing reveals microbial metabolism at the single-cell level
Xu J, et al.
Analytical Chemistry, 89(24), 13305-13312 (2017)
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.