Merck
615889
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
別名:
L-Phenylalanine-β,β-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
615889-100MG:
615889-BULK:
615889-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Candice Z Ulmer et al.
Analytica chimica acta, 1037, 351-357 (2018-10-08)
In order to profile the lipidome for untargeted lipidomics applications, analysis by ultra-high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) typically requires the extraction of lipid content from sample matrices using matrix-specific conditions. The Folch, Bligh-Dyer, and Matyash