Merck
615692
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3CD2CO)2O
CAS番号:
分子量:
140.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.090 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615692-BULK:
615692-1G:
615692-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)