Merck
284548
Sigma-Aldrich
3,4-(メチレンジオキシ)トルエン
97%
別名:
5-メチル-1,3-ベンゾジオキソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O2
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
GHPODDMCSOYWNE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-(メチレンジオキシ)トルエンは、無水CH2Cl2中でトリフルオロ酢酸(TFA)の存在下で、4-(3,4-ジメトキシフェニル)ベンジル(DMPBn)エーテルを選択的に切断して対応する脱保護生成物を得るためのカチオン捕捉剤として用いることができます。
また、以下を調製するための出発物質としても使用できます:
  • CBr4を用いた光酸化による、1,3-ベンゾジオキソール-5-カルボキシアルデヒド。
  • ジクロロメチルメチルエーテルおよびTiCl4で処理することによる、6-メチル-1,3-ベンゾジオキソール-5-カルボキシアルデヒド。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
284548-25ML:
284548-VAR:
284548-100ML:
284548-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Visible light photocatalysis with CBr 4: a highly selective aerobic photooxidation of methylarenes to aldehydes
Shubhangi T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(18), 14547-14551 (2016)
Gregory M Rankin et al.
The Journal of organic chemistry, 78(11), 5264-5272 (2013-05-18)
A reliable reagent system for the cleavage of 4-(3,4-dimethoxyphenyl)benzyl (DMPBn) ethers under acidic conditions has been established. Treatment of DMPBn-protected mono- and pseudodisaccharides with TFA in anhydrous CH2Cl2 and 3,4-(methylenedioxy)toluene as a cation scavenger resulted in the selective cleavage of
Synthesis of cicerfuran, an antifungal benzofuran, and some related analogues
Aslam SN, et al.
Tetrahedron, 62(17), 4214-4226 (2006)