Merck
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
別名:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD=CDCO2H
CAS番号:
分子量:
118.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
137-140 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615595-5G:
615595-VAR:
615595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)