Merck
615501
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Heptanedioic-d10 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CD2)5CO2H
分子量:
170.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
212 °C/10 mmHg
mp
103-105 °C
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
615501-BULK:
615501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)