Merck
615374
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide-d10
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6D5)2S
CAS番号:
分子量:
196.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
bp
296 °C (lit.)
mp
-40 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Sc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
LTYMSROWYAPPGB-LHNTUAQVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
615374-BULK:
615374-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)