Merck
614637
Sigma-Aldrich
Ethylene-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHD
分子量:
29.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
-104 °C (lit.)
mp
-169 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)