Merck
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
Guanabenz monoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
分子量:
294.15
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
mp
193 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
InChI Key
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
614041-VAR:
614041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)