Merck
613657
Sigma-Aldrich
2,6-ルチジン-(ジメチル-d6)
98 atom % D
別名:
2,6-Dimethyl-d6-pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D6H3N
CAS番号:
分子量:
113.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
143-145 °C
密度
0.971 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(n1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
OISVCGZHLKNMSJ-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613657-BULK:
613657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)