Merck
613088
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid-d4
98 atom % D
別名:
Carboxyls-d4, EDTA-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
CAS番号:
分子量:
296.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613088-BULK:
613088-VAR:
613088-5G:
613088-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)