Merck
612871
Supelco
フッ化カリウム 溶液
NMR reference standard, 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
品質水準
組成
D2O, 10% (99.9 atom % D)
濃度
0.2 M in water
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
8 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NMR reference standard (0.2 M in water, D2O 10% (99.9 atom % D)) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612871-10X8IN-PW:
612871-10X8IN:
612871-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)