Merck
612863
Supelco
リン酸トリフェニル 溶液
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5O)3PO
分子量:
326.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
濃度
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
8 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
31P sensitivity
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612863-1EA:
612863-10X8IN-PW:
612863-10X8IN:
試験成績書(COA)