グレード
NMR reference standard
形状
solution
濃度
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES記法
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
数量
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
708968-BULK:
708968-7IN:4548173352879
708968-VAR:
708968-8IN:4548173352886