Merck
611328
Supelco
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH3I
分子量:
142.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
組成
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
濃度
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
間接的検出試験
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
611328-BULK:
611328-1EA:4548173983837
611328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)