戻る
Iodomethane-
13
C solution
実験式(ヒル表記法):
13
CH
3
I
分子量:
142.93
Products
製品区分
stable isotopes (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物理的形状
化学組成
品質レベル
アイソトープ
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
703346
Iodomethane-
13
C solution,
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom %
13
C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.