Merck
609579
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline-15N
98 atom % 15N
別名:
4-Chlorobenzenamine-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H415NH2
CAS番号:
分子量:
128.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2]c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i8+1
InChI Key
QSNSCYSYFYORTR-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609579-BULK:
609579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)