Merck
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
分子量:
106.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
InChI Key
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609307-BULK:
609307-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)