Merck
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Decanedioic acid-C-d16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CD2)8CO2H
分子量:
218.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
294.5 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI Key
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
615617-BULK:
615617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)