Merck
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
別名:
Ethanaminium-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
140.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
InChI Key
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
609269-1G:
609269-BULK:
609269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.