Merck
609242
Sigma-Aldrich
L-Methionine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
光学純度
optical purity: 98%
テクニック
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@]([15NH2])(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-JGTYJTGKSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609242-VAR:
609242-1G:
609242-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)