Merck
609137
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-アミン-15N
98 atom % 15N
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-α-15N1, L-Asparagine-15N1 (amine-15N) α-N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
355.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i21+1
InChI Key
YUGBZNJSGOBFOV-YOINDOSNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)