Merck
579890
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH-15N2
98 atom % 15N
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-asparagine-15N2, L-Asparagine-15N2, α-N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
356.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
190 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2]C(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1,21+1
InChI Key
YUGBZNJSGOBFOV-DXEDVVLISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
579890-BULK:
579890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)