About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H915NO2
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
≥95 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
光学活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608998-VAR:
608998-500MG:
608998-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)