About This Item
化学式:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
CAS番号:
分子量:
171.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
詳細
Glyphosate-2-13C,15N is enriched with 13C and 15N isotopes.
アプリケーション
Glyphosate-2-13C,15N has been used widely in the field of agriculture. It is also used as an internal standard for water quality determination.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
608629-BULK:
608629-VAR:
608629-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which