Merck
608106
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3S13CH213CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-XAFSXMPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
L-Methionine-13C5,15N can be used as an internal standard in the analysis of amino acids in human plasma and serum using various analytical techniques.
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
608106-BULK:
608106-VAR:
608106-100MG:
608106-250MG:
608106OOS-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Aaron Issaian et al.
Haematologica (2021-05-14)
Band 3 (anion exchanger 1 - AE1) is the most abundant membrane protein in red blood cells (RBCs), the most abundant cell in the human body. A compelling model posits that - at high oxygen saturation - the N-term cytosolic
Comparison of orthogonal liquid and gas chromatography--mass spectrometry platforms for the determination of amino acid concentrations in human plasma
McGaw EA, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(37), 5822-5831 (2010)
High-speed quantitative UPLC-MS analysis of multiple amines in human plasma and serum via precolumn derivatization with 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate: application to acetaminophen-induced liver failure
Gray N, et al.
Analytical Chemistry, 89(4), 2478-2487 (2017)
Dominic G Roy et al.
Cell metabolism, 31(2), 250-266 (2020-02-06)
Epigenetic modifications on DNA and histones regulate gene expression by modulating chromatin accessibility to transcription machinery. Here we identify methionine as a key nutrient affecting epigenetic reprogramming in CD4+ T helper (Th) cells. Using metabolomics, we showed that methionine is