Merck
607606
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 50 wt. % in H2O, pH 4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
別名:
Cyanamide-13C,15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13C15N
分子量:
45.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
濃度
50 wt. % in H2O
pH
4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
SMILES記法
[15NH2][13C]#[15N]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)