Merck
607479
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl(form-13C,d)amide
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D13CON(CH3)2
分子量:
75.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。