Merck
605638
Sigma-Aldrich
Glyceryl-13C3 trioleate
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Triolein--glyceryl-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C54H104O6
CAS番号:
分子量:
888.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
605638-BULK:
605638-100MG:
605638-VAR:
605638-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1