Merck
604275
Sigma-Aldrich
メチル 4-ヨードベンゾアート-(環状-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
I13C6H4-CO2CH3
分子量:
268.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
112-116 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
604275-VAR:
604275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)