Merck
604119
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH213CO2H
CAS番号:
分子量:
186.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI Key
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604119-500MG:
604119-VAR:
604119-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)