Merck
603597
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6 isocyanate
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5NCO
CAS番号:
分子量:
125.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.535
bp
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.150 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603597-100MG-PW:
603597-VAR:
603597-BULK:
603597-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)