Merck
603007
Sigma-Aldrich
Water-17O
35-39.9 atom % 17O
別名:
17O Labeled water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H217O
CAS番号:
分子量:
19.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
50202301
PubChem Substance ID:
同位体純度
35-39.9 atom % 17O
分子量
18.37 by atom % calculation (at 35 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
かさ密度
1.01
質量シフト
M+1
SMILES記法
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(Normalized with respect to hydrogen)
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
603007-VAR:
603007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)